Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
780,00 zł
Nazwa produktu
U18666A, A cell-permeable, amphiphilic amino-steroid that alters intracellular membrane protein trafficking by impairing intracellular biosynthesis and transport of LDL-derived cholesterol.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(CCOC1CC2(C3C(C4C(CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2CC1)C)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C25H41NO2.ClH/c1-5-26(6-2)15-16-28-19-9-7-18-8-10-20-21-11-12-23(27)24(21,3)14-13-22(20)25(18,4)17-19;/h8,19-22H,5-7,9-17H2,1-4H3;1H
InChI key
ICPRVJHNLABCSA-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Activity of δ8-sterol isomerase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Kobayashi, T., et al. 1998. Nature392, 193.
Liscum, L. and Faust, J.R., 1989. J. Biol. Chem.264, 11796.
Sexton, R.C., et al. 1983. Biochemistry22, 5687.
Bierkamper, G.G. and Cenedella, R.J., 1978. Brain Res.150, 343.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description A cell-permeable, amphiphilic amino-steroid that alters intracellular membrane protein trafficking by impairing intracellular biosynthesis and transport of LDL-derived cholesterol. | description powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL≥ |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?