Przejdź do
681670
Wogonina, S. baicalensis
A cell-permeable and orally available flavonoid that displays anti-inflammatory properties.
Synonim(y):
5,7-dihydroksy-8-metoksyflawon, WOG
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.26
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,17,19H,1H3
InChI key
XLTFNNCXVBYBSX-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek i dostępny doustnie flawonoid, który wykazuje właściwości przeciwzapalne. Zgłaszano, że hamuje uwalnianie NO przez iNOS, PGE2 przez COX-2, cytokiny prozapalne i ekspresję genu MCP-1 oraz aktywację NF-κB.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Lee, S.O., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Comm.351, 118.
Kim, H.P., et al. 2004. J. Pharmacol. Sci.96, 229.
Chang, Y.L., et al. 2001. Mol. Pharmacol.60, 507.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)