Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki11 października 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
1900,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 października 2027Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Chemicon®, from goat | description 0.8 mg/mL, Chemicon® | description Chemicon®, from rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?