Przejdź do
69266
Goat Anti-Mouse IgG AP Conjugate (H + L)
Novagen®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody product type
secondary antibodies
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
721816904669265
description
Novagen®
description
Animal-free polycationic liposomal transfection reagent optimized for the transfection of HEK293 cells grown in suspension culture.
description
-
description
Novagen®
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
target post-translational modification
-
target post-translational modification
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)