Przejdź do
69418
DNA pET-3a - Novagen
Novagen′s pET-3a-d vectors carry an N-terminal T7•Tag sequence and BamH I cloning site.
Synonim(y):
wektor, wektor do klonowania, wektor ekspresji
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106610
NACRES:
NA.51
1180,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
694316941969434
description
Novagen′s pET-3a-d vectors carry an N-terminal T7•Tag sequence and BamH I cloning site.
description
-
description
-
description
Novagen′s pET-9a-d(+) vectors carry an N-terminal T7•Tag sequence and BamH I cloning site.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what is the dna vector amount provided?
    1 answer
    1. This product is provided as purified plasmid DNA with a quantity of 10 µg per package.