Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
—
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócclone
monoclonal
Quality Segment
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Przeciwciało T7-Tag® jest mysim przeciwciałem monoklonalnym (IgG2b) skierowanym przeciwko 11-aminokwasowemu peptydowi lidera genu 10 wyrażanemu przez wiele wektorów translacyjnych pET, a także wektory pSCREEN® i pRSET. Ponieważ peptyd jest naturalnym końcem aminowym głównego białka kapsydu T7, przeciwciało rozpoznaje również bakteriofaga T7 (np. wektory T7Select® ). W celu zwiększenia wszechstronności i czułości, przeciwciało to jest również dostępne w postaci znakowanej biotyną oraz jako bezpośredni koniugat z fosfatazą alkaliczną lub peroksydazą chrzanową.
Biochem/physiol Actions
Peptyd T7-Tag MetAlaSerMetThrGlyGlyGlnGlnMetGly; N-końcowy, C-końcowy lub wewnętrzny
Reaktywność krzyżowa: Nieistotna z lizatami komórek bakterii, owadów lub ssaków
Czułość: 1-10 ng (Western blot opracowany z substratami chromogennymi) < 1 ng (koniugat AP lub HRP opracowany z substratami chemiluminescencyjnymi lub koniugat biotyny opracowany ze streptawidyną AP i substratami chromogennymi). Nadaje się również do immunoprecypitacji i immunohistochemii (1-3)
Rozcieńczenie robocze - 1:5 000-1:10 000
Reaktywność krzyżowa: Nieistotna z lizatami komórek bakterii, owadów lub ssaków
Czułość: 1-10 ng (Western blot opracowany z substratami chromogennymi) < 1 ng (koniugat AP lub HRP opracowany z substratami chemiluminescencyjnymi lub koniugat biotyny opracowany ze streptawidyną AP i substratami chromogennymi). Nadaje się również do immunoprecypitacji i immunohistochemii (1-3)
Rozcieńczenie robocze - 1:5 000-1:10 000
Packaging
Plastikowa ampułka
Physical form
Stabilizowany roztwór przeciwciała w 50% glicerolu; zawiera ekstrakt kontroli pozytywnej zawierający białko docelowe 31,1 kDa
Other Notes
- Krek, W., et al. 1994. Cell 78, 161.
- Roberts, S.G.E. i Green, M. (1994) Nature 371, 717-720.
- Joneson, T., McDonough, M., Bar-Sag, D., i Van Aelst, L. (1996) Science 274, 1374-1376.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PEPscreen is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
T7-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7SELECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Novagen® | description clone 26A4.1.2, from mouse |
| clone monoclonal | clone - | clone - | clone 26A4.1.2, monoclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity - |
| isotype IgG2b | isotype - | isotype - | isotype IgG1κ |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?