Przejdź do
69593
Cząsteczki Magnetight Oligo(dT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
8 mL
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32039090
2200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69896MGE38152103011150O4387
description
-
description
-
description
Cytiva 38152103011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
description
70 μM in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)