Przejdź do
69660
DNA pET-14b - Novagen
Synonim(y):
Wektor pET-14b
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32150319
1360,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektor pET-14b zawiera N-końcową sekwencję His-Tag®, po której następuje miejsce rozszczepienia trombiny i trzy miejsca klonowania. Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora (TB044).
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Application
Wektor pET-14b firmy Novagen zawiera N-końcową sekwencję His-Tag®, po której następuje miejsce rozszczepienia trombiny i trzy miejsca klonowania.
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym, ale nie wyłącznie, białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Toksyczność: Standardowa obsługa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69677M6942169431
description
-
description
Novagen′s pET-19b vector carries an N-terminal His•Tag® sequence followed by an enterokinase cleavage site and three cloning sites.
description
-
description
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice, dry ice
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)