Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Legal Information
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence. | description Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence. | description Novagen′s pET-31b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 125aa ketosteroid isomerase protein. | description Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence. |
| shipped in wet ice, dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?