Przejdź do
69746-M
pET-23b(+) DNA - Novagen
Synonim(y):
System Novagen pET, Wektory pET-23a-d(+), pET-23b(+) DNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32150319
1420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET-23a-d(+) zawierają N-końcową sekwencję T7-Tag oraz opcjonalną C-końcową sekwencję His-Tag. Wektory te różnią się od pET-21a-d(+) "zwykłym" promotorem T7 zamiast promotora T7lac oraz brakiem genu lacI. Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora (TB051). Pochodzenie f1 jest zorientowane tak, że infekcja fagiem pomocniczym wytworzy wiriony zawierające jednoniciowy DNA, który odpowiada nici kodującej.
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jakichkolwiek jego pochodnych (w tym między innymi białek wytworzonych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Packaging
10 μg w szklanej butelce
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Toksyczność: Standardowa obsługa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)