Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

69910-M

pET-30b(+) DNA - Novagen

Synonim(y):

System Novagen pET, Wektory pET-30a-c(+)

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg

Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.

1400,00 zł

Informacje o tej pozycji

NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32160703
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny

1400,00 zł


Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły


​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


manufacturer/tradename

Novagen®

Quality Segment

storage condition

OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles

technique(s)

molecular cloning: suitable

shipped in

dry ice, wet ice

storage temp.

−70°C

General description

Wektory pET-30a-c(+) zawierają N-końcową konfigurację His-Tag/trombina/S-Tag/enterokinaza oraz opcjonalną C-końcową sekwencję His-Tag. Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora (TB095). Pochodzenie f1 jest zorientowane tak, że infekcja fagiem pomocniczym wytworzy wiriony zawierające jednoniciowy DNA, który odpowiada nici kodującej.

Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.

Legal Information

NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

Toksyczność: Standardowa obsługa
niniejszy produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub wszelkich jego pochodnych (w tym między innymi białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy o komercyjnym wykorzystaniu z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.

Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do zażądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
69911M6995271553M
description

-

description

Novagen′s pET-30a-c(+) vectors carry an N-terminal His•Tag®/thrombin/S•Tag/enterokinase configuration plus an optional C-terminal His•Tag sequence.

description

Novagen′s pET-31b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 125aa ketosteroid isomerase protein.

description

Novagen′s pET-51b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the 8 aa Strep-Tag II coding sequence that is cleavable with enterokinase (Ek) protease.

storage temp.

−70°C

storage temp.

−70°C

storage temp.

-

storage temp.

−70°C

technique(s)

molecular cloning: suitable

technique(s)

molecular cloning: suitable

technique(s)

molecular cloning: suitable

technique(s)

molecular cloning: suitable

shipped in

dry ice, wet ice

shipped in

wet ice, dry ice

shipped in

-

shipped in

-

storage condition

OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles

storage condition

avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze

storage condition

-

storage condition

OK to freeze

manufacturer/tradename

Novagen®

manufacturer/tradename

-

manufacturer/tradename

-

manufacturer/tradename

Novagen®

Quality Level

100

Quality Level

100

Quality Level

100

Quality Level

100


Klasa składowania

12 - Non Combustible Liquids

WGK

nwg

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów