Przejdź do
69956
Komórki kompetentne BLR(DE3)pLysS - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.4 mL
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
749,00 zł
1 mL
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
749,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki kompetentne BLR(DE3)pLysS - Novagen, BLR is a recA derivative of BL21 that improves plasmid monomer yields and may help stabilize target plasmids containing repetitive sequences. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotyp: F-ompThsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) Δ (srl-recA)306::Tn10 pLysS (CamR, TetR)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
BLR jest pochodną recA BL21, która poprawia wydajność monomeru plazmidu i może pomóc w stabilizacji docelowych plazmidów zawierających powtarzające się sekwencje lub których produkty mogą powodować utratę profaga DE3 (1, 2).
DE3 wskazuje, że gospodarz jest lizogenem λDE3, a zatem niesie chromosomalną kopię genu polimerazy RNA T7 pod kontrolą promotora lacUV5. Takie szczepy są odpowiednie do produkcji białek z genów docelowych sklonowanych w wektorach pET poprzez indukcję IPTG.
Szczepy pLysS wyrażają lizozym T7, który dodatkowo tłumi podstawową ekspresję polimerazy RNA T7 przed indukcją, stabilizując w ten sposób rekombinanty pET kodujące białka docelowe, które wpływają na wzrost i żywotność komórek.
BLR jest pochodną recA BL21, która poprawia wydajność monomeru plazmidu i może pomóc w stabilizacji docelowych plazmidów zawierających powtarzające się sekwencje. Ekspresja lizozymu T7 tłumi podstawową ekspresję T7.
Other Notes
1. A. Roca (U. of Wisconsin), komunikacja osobista
.
2. Studier, F. W. (1991) J. Mol. Biol. 219,
37-44.
0.4 ml1 mlComponent
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlBLR(DE3)pLysS Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•2 ng2 ngTest Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: licensing@milliporesigma.com.
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
706246905371137
description
BLR is a recA derivative of BL21 that improves plasmid monomer yields and may help stabilize target plasmids containing repetitive sequences. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
description
Tuner host strains are lacZY deletion mutants of BL21, which enable adjustable levels of protein expression throughout all cells in a culture. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
description
BLR is a recA derivative of BL21 that improves plasmid monomer yields and may help stabilize target plasmids containing repetitive sequences.
description
Rosetta-gami B strains combines the key features of BL21, Origami, and Rosetta to enhances the expression of eukaryotic proteins. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
technique(s)
molecular cloning: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)