Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 U | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage temp.
−20°C
General description
T4 DNA polymerase is a potent enzymatic tool used in the process of ligation-independent cloning (LIC), a technique that allows to insert DNA fragments into plasmid vectors without the need for traditional restriction enzyme digestion and ligation steps. The 3′ exonuclease activity of T4 DNA polymerase is used in the LIC process to create single-stranded overhangs on the DNA fragment, which can then anneal with complementary overhangs on the vector, allowing the fragment to be inserted. In the LIC process, T4 DNA polymerase, in conjunction with complementary primers designed to lack one of dATP, dTTP, dCTP, or dGTP for a sequence of 12–15 bp, is used to generate single-stranded complementary overhangs of a fixed length. This annealing technique can then be followed by transformation directly into E. coli, which repairs the nicked DNA backbone, resulting in the successful insertion of the DNA fragment into the vector
Application
Other Notes
•250 UT4 DNA Polymerase, LIC-qualified
•500 µl10X T4DNA Polymerase Buffer
•500 µl10X T4DNA Polymerase Buffer
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?