Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.2 mL | Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ten produkt jest objęty licencją Brookhaven National Labs. Podmioty komercyjne muszą uzyskać licencję na użytkowanie badawcze przed zakupem. Prosimy o kontakt z działem licencjonowania w celu potwierdzenia, że firma posiada już licencję na użytkowanie badawcze.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym między innymi białek wytworzonych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description BL21 host strain is the most widely used host background and has the advantage of being deficient in both lon and ompT proteases. | description BL21(DE3) is a chemically competent E. coli cell suitable for transformation and high level protein expression using a T7 RNA polymerase-IPTG induction system. | description BL21(DE3) is a chemically competent E. coli cell suitable for transformation and high level protein expression using a T7 RNA polymerase-IPTG induction system. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?