Przejdź do
70526
Zestaw do ligacji/transformacji Clonables - Novagen
Simple, reproducible ligation and transformation—in as little as 23 minutes
Synonim(y):
Zestaw Clonables
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
11 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106617
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Zestaw Clonables umożliwia wygodną, niezawodną, wysokowydajną ligację i transformację dowolnych kompatybilnych końców DNA. Zestaw zawiera unikalny, uniwersalny Ligation Premix, zawierający ligazę, bufor i kofaktory, który wspomaga ligację dowolnego typu spójnych lub tępych końców DNA w 15-minutowej reakcji. Ligowane DNA jest transformowane do komórek NovaBlue Singles Competent Cells, które wykorzystują uproszczony protokół, który zajmuje mniej niż 8 minut w przypadku plazmidów odpornych na ampicylinę i 38 minut w przypadku innych plazmidów odpornych na antybiotyki. Zestaw ten może być używany z różnymi wektorami do klonowania i jest kompatybilny z każdym rodzajem końcówki DNA, bez zmiany końcówek lub pożądanych połączeń klonujących. Zestaw Clonables zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia 11 reakcji ligacji i transformacji, a także zawiera wektor kontrolny i mieszankę insertów w celu weryfikacji wydajności.
Features and Benefits
  • Szybko! 15-minutowa ligacja, 8-minutowa transformacja z selekcją ampicyliną
  • Składniki ligacji wstępnie wymieszane w celu zmniejszenia liczby etapów pipetowania i zwiększenia niezawodności
  • Jedna reakcja, zoptymalizowana pod kątem spójnych końców, zwisających pojedynczych zasad i tępych końców
  • Kompetentne komórki jednorazowego użytku eliminują potrzebę dzielenia, zamrażania/rozmrażania lub marnowania częściowo zużytych fiolek
  • Kompatybilny z buforem PCR, TE, buforem do enzymów restrykcyjnych lub End Conversion Mix
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6983869825M69839M
description
Simple, reproducible ligation and transformation—in as little as 23 minutes
description
Dependable ligation with maximum flexibility
description
NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, blue/white screening capability (with appropriate plasmids) and recA endA mutations.
description
Qualified under the most stringent cloning conditions
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)