Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 reactions | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory AccepTor są dostarczane w formacie gotowym doligacji. Wystarczy wymieszać wektor z produktem PCR, dodać Clonables 2X Ligation Premix (nr kat. 70573) i transformować do komórek kompetentnych NovaBlue Singles (nr kat. 70181). Cała procedura, od produktu PCR do umieszczenia transformantów, może być wykonana w zaledwie 40 minut przy minimalnym pipetowaniu.
Zestawy wektorów AccepTor są dostępne we wstępnym rozmiarze 10 reakcji, a także w konfiguracjach 20- i 40-reakcyjnych. Wektory AccepTor są również dostępne oddzielnie, bez składników do ligacji i transformacji. Zobacz także pSTBlue-1 AccepTor Vector Giga Kit (nr kat. 71228), aby uzyskać informacje na temat korzystania z komórek kompetentnych o wyższej wydajności.
Dwa różne wektory, pSTBlue-1 i pETBlue-1, są dostępne jako zestawy wektorów AccepTor. Każdy z nich jest starannie przygotowany i przetestowany pod kątem optymalnej wydajności klonowania i zapewnia łatwą wizualizację rekombinantów poprzez niebiesko-białe badanie przesiewowe z wykorzystaniem komplementacji lacZ α. Wektor pSTBlue-1 jest wektorem ogólnego przeznaczenia z podwójnymi przeciwstawnymi promotorami T7 i SP6, zarówno z opornością na amp, jak i kan, oraz szeregiem flankujących miejsc restrykcyjnych. Wektor pETBlue-1 to nowy plazmid zaprojektowany specjalnie w celu umożliwienia ekspresji genów docelowych na wysokim poziomie, napędzanej polimerazą T7 RNA, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody niebiesko-białej metody przesiewowej. Badanie przesiewowe jest niezależne od ekspresji, ponieważ powiązany promotor ekspresji T7lac znajduje się w przeciwnej orientacji w stosunku do promotora E. coli. pETBlue-1 ułatwia ekspresję natywnych białek bez fuzji i pozwala na wygodne subklonowanie genów docelowych już połączonych z istniejącymi znacznikami wykrywania i oczyszczania. Miejsce klonowania EcoRV jest odpowiednio rozmieszczone za miejscem wiązania rybosomu E. coli. Wstawki muszą kodować kodon startowy ATG na końcu 5′, jeśli pożądana jest ekspresja. Sekwencja jest numerowana od pierwszej zasady sekwencji promotora T7.
Oprócz systemów pETBlue, które zawierają niecięte plazmidy, wektory pETBlue są dostępne w formatach gotowych do wstawienia produktów PCR. Dostępne są dwa rodzaje zestawów: AccepTor Vector Kits i Perfectly Blunt® Cloning Kits. AccepTor Vector Kit umożliwia bezpośrednią insercję DNA zawierającego pojedyncze zwisy 3′-dA, takie jak te amplifikowane za pomocą polimeraz DNA bez proofreadingu (np. NovaTaq DNA Polymerase), podczas gdy Perfectly Blunt Cloning Kits są przeznaczone do klonowania insertów posiadających dowolny typ końca DNA.
Features and Benefits
- Brak enzymów restrykcyjnych lub specjalnych starterów
- Bezpośrednia ligacja produktu PCR z wektorem
- Kompatybilny z polimerazami, które pozostawiają pojedyncze nawisy 3´-dA
- Niebieski/biały screening z wektorami pSTBlue-1 lub pETBlue-1
- Prosty protokół zajmuje zaledwie 40 minut od produktu PCR do posiewu transformantów
Other Notes
- 2 × 0.5 µg : pETBlue-1 AccepTor Vector
- 10 µl : AccepTor Vector Positive Control Insert
- 2 × 55 µl : Clonables 2X Ligation Mix
- 1.5 ml : Nuclease-free Water
- 22 × 50 µl : NovaBlue Singles Competent Cells
- 5 × 2 ml : SOC Medium
- 10 µl : Test Plasmid
- 2 × 0.2 ml : Tuner(DE3)pLacI Competent Cells
- 4 × 0.5 : µg pETBlue-1 AccepTor Vector
- 10 µl : AccepTor Vector Positive Control Insert
- 4 × 55 µl : Clonables 2X Ligation Mix
- 1.5 ml : Nuclease-free Water
- 44 × 50 µl : NovaBlue Singles Competent Cells
- 9 × 2 ml : SOC Medium
- 10 µl : Test Plasmid
- 4 × 0.2 ml : Tuner(DE3)pLacI Competent Cells
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in dry ice |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Novagen pETBlue-1 vector cloning kit | - | AccepTor Vector for direct ligation, pSTBlue-1 AccepTor Vector for transformation, linearized pSTBlue-1 AccepTor Vector for PCR, pSTBlue-1 AccepTor Vector cloning kit, pSTBlue-1 AccepTor Vector for ligation, recombinant Taq polymerase cloning applications, pSTBlue-1 AccepTor Vector 3′ dA overhangs, Novagen pSTBlue-1 AccepTor Vector, pSTBlue-1 AccepTor Vector linearized, Taq polymerase pSTBlue-1 AccepTor Vector, thermostable DNA polymerase cloning vector, 3′ dU overhang cloning vector, KOD XL polymerase compatible cloning vector | pETBlue-1 cloning kit for research, Novagen cloning kits for laboratories, Novagen pETBlue-1 Cloning Kit for DNA, DNA cloning reagent with reduced mutations, blunt cloning kit for Taq DNA polymerase, Perfectly Blunt Cloning Kit Sigma-Aldrich, PCR cloning kit with high-fidelity enzymes, high-fidelity PCR cloning kit, Perfectly Blunt Cloning Kit 50 reactions, efficient blunt cloning kit for molecular biology, Introductory pETBlue-1 Perfectly Blunt Cloning Kit, Novagen Perfectly Blunt Cloning Kit, laboratory-grade pETBlue-1 cloning reagents, blunt-end cloning kit for DNA amplification, Sigma-Aldrich cloning kit for gene expression |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?