Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026Szczegóły
tag
His tagged
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
pET Expression Systems i pET Expression Systems plus Competent Cells zapewniają podstawowe odczynniki potrzebne do klonowania i ekspresji genów docelowych.
Komponenty: pET Expression Systems
Komponenty dla pET Expression Systems są podobne dla wszystkich systemów, chyba że podano inaczej w opisie konkretnego pET Expression System. pET Expression Systems zawiera:
- 10 µg DNA wektora pET (dla każdego wskazanego plazmidu)
- 0,2 ml bulionu glicerolowego BL21
- 0,2 ml bulionu glicerolu BL21(DE3)
- 0,2 ml BL21(DE3)pLysS Zapas glicerolu
- 0,2 ml Zapas glicerolu do kontroli indukcji
Systemy Ekspresji pET plus Komórki Kompetentne zawierają wszystkie składniki określonego Systemu Ekspresji pET, a także następujące dodatkowe składniki, chyba że w opisie określonego Systemu Ekspresji pET podano inaczej:
- 0,2 ml Komórek Kompetentnych NovaBlue
- 0,2 ml kompetentnych komórek BL21(DE3)
- 0,2 ml Komórki kompetentne BL21(DE3)pLysS
- 2 × 0,2 ml pożywki SOC
- 10 µl plazmidu testowego Składniki te są wystarczające do przeprowadzenia do 10 transformacji u każdego gospodarza.
Odczynniki do oczyszczania i wykrywania są dostępne osobno. Pełne opisy produktów i informacje dotyczące zamawiania można znaleźć w rozdziałach Oczyszczanie białek oraz Przeciwciała, koniugaty i narzędzia do wykrywania.
pET Expression System 15b
Wektor pET-15b zawiera N-końcową sekwencję His-Tag®, po której następuje miejsce trombiny i trzy miejsca klonowania. Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora, TB045VM.
Legal Information
Disclaimer
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pET vectors plus host strains with induction control | description - | description Novagen′s pET-9a-d(+) vectors carry an N-terminal T7•Tag sequence and BamH I cloning site. | description - |
| shipped in dry ice, wet ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice, dry ice | shipped in wet ice, dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| tag His tagged | tag - | tag - | tag - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?