Przejdź do
70911
Zestaw komórek kompetentnych Origami B - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw komórek kompetentnych Origami B - Novagen,
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotypy:
Origami B
F-ompThsdSB(rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC gor522::Tn10trxB (KanR, TetR)
Origami B(DE3)
F-ompThsdSB(rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC (DE3) gor522::Tn10trxB (KanR, TetR)
Origami B(DE3)pLysS
F-ompThsdSB(rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC (DE3) gor522::Tn10trxB pLysS (CamR, KanR, TetR)
Ten produkt zawiera organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Szczepy gospodarza Origami B posiadają te same mutacje trxB/gor, co oryginalne szczepy Origami, z wyjątkiem tego, że pochodzą od mutanta lacZY BL21. W ten sposób szczepy Origami B łączą pożądane cechy BL21, Tuner i gospodarzy Origami w jednym szczepie tła. Mutacje trxB i gor są selektywne odpowiednio dla kanamycyny i tetracykliny; dlatego szczep ten jest zalecany do stosowania z plazmidami pET niosącymi marker oporności na ampicylinę bla.
DE3 wskazuje, że gospodarz jest lizogenem λDE3, a zatem niesie chromosomalną kopię genu polimerazy T7 RNA pod kontrolą promotora lacUV5. Takie szczepy są odpowiednie do produkcji białek z genów docelowych sklonowanych w wektorach pET poprzez indukcję IPTG.
Szczepy pLysS wyrażają lizozym T7, który dodatkowo tłumi podstawową ekspresję polimerazy RNA T7 przed indukcją, stabilizując w ten sposób rekombinanty pET kodujące białka docelowe, które wpływają na wzrost i żywotność komórek.
Other Notes
•2 x 0.2 mlOrigami B Competent Cells
•2 x 0.2 mlOrigami B(DE3) Competent Cells
•2 x 0.2 mlOrigami B(DE3)pLysS Competent Cells
•4 x 2 mlSOC Medium
•2 ngTest Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: licensing@milliporesigma.com.
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70836M71431M70837
description
-
description
Origami B host strains carry the same mutations as the original Origami strain, except that they are derived from a lacZY mutant of BL21 to enable precise control of expression levels using IPTG.
description
-
description
Origami B host strains carry the same mutations as the original Origami strain, except that they are derived from a lacZY mutant of BL21 to enable precise control of expression levels using IPTG.
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
technique(s)
molecular cloning: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)