Przejdź do
71007-M
NovaTaqTM PCR Master Mix
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 reactions
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.55
1150,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
NovaTaq PCR Master Mix to gotowa do użycia 2-krotna mieszanina polimerazy DNA NovaTaq, ultraczystych dezoksynukleotydów i buforu reakcyjnego bez MgCl2. Master Mix upraszcza montaż reakcji PCR i oferuje korzyści w postaci oszczędności czasu, spójności i minimalnego ryzyka zanieczyszczenia. Wystarczy dodać NovaTaq PCR Master Mix do równej objętości zawierającej wymaganą ilość MgCl2, matrycy DNA i starterów, a reakcja jest gotowa do cykli termicznych. Końcowa rozcieńczona reakcja zawiera 2,5 U polimerazy DNA NovaTaq na 100 µl. Składniki są wystarczające do przeprowadzenia 200 standardowych reakcji amplifikacji o objętości 50 µl (lub 100 × 100 µl).
Disclaimer
Zakup tego produktu obejmuje zwolnienie z roszczeń wynikających z patentów określonych we wkładce produktu w celu wykorzystania wyłącznie zakupionej ilości do własnych badań wewnętrznych nabywcy. Żadne inne prawa patentowe nie są przekazywane w sposób wyraźny, dorozumiany lub przez estoppel. Więcej informacji na temat zakupu licencji można uzyskać kontaktując się z dyrektorem ds. licencji, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)