Przejdź do
71074
Zestaw do barwienia BetaBlue
Convenient visualization of β-gal in cells or tissues
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41106513
eCl@ss:
32160703
Shipped in:
wet ice
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
General description
Wygodna wizualizacja β-gal w komórkach lub tkankach.
Zestaw do barwienia BetaBlue zapewnia bezpośrednią wizualizację ekspresji reporterowej β-galaktozydazy w izolowanych komórkach, tkankach lub nienaruszonych organizmach. Zestaw zawiera odczynniki wystarczające na 100 reakcji barwienia i zawiera roztwory substratu X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolilo-beta-D-galaktopiranozyd) oraz bufor reakcyjny zoptymalizowany pod kątem szybkiego, czułego barwienia histochemicznego z minimalnym tłem. Wyjątkowe barwienie obserwowane przy użyciu zestawu BetaBlue Staining Kit umożliwia szybkie i dokładne określenie skuteczności transfekcji, ocenę generacji stabilnej linii komórkowej i ekspresji transgenu w wycinkach tkanek lub całych wierzchach transgenicznych zwierząt.
Other Notes
•2 × 50 mlBetaBlue Reaction Buffer
•3 × 1 mlBetaBlue X-gal Solution
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
712966926569046
description
Convenient visualization of β-gal in cells or tissues
description
Novagen′s PhosphoSafe Extraction Buffer efficiently extracts cytosolic proteins from mammalian and insect cells while preserving their phosphorylation state.
description
Novagen®
description
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)