Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 set | Przewidywany termin wysyłki23 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Zestaw komórek kompetentnych RosettaBlue - Novagen,
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
RosettaBlue
endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac F′[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] pRARE (CamR, TetR)
RosettaBlue(DE3)
endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac (DE3) F′[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] pRARE (CamR, TetR)
RosettaBlue(DE3)pLysS
endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac (DE3) F′[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] pLysSRARE (CamR, TetR)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane przez Dyrektywy 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajowe wdrożenie w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
DE3 wskazuje, że gospodarz jest lizogenem λDE3, a zatem posiada chromosomalną kopię genu polimerazy RNA T7 pod kontrolą promotora lacUV5. Takie szczepy są odpowiednie do produkcji białek z genów docelowych sklonowanych w wektorach pET poprzez indukcję IPTG.
Szczepy pLysS wyrażają lizozym T7, który dodatkowo tłumi podstawową ekspresję polimerazy RNA T7 przed indukcją, stabilizując w ten sposób rekombinanty pET kodujące białka docelowe, które wpływają na wzrost i żywotność komórek.
Other Notes
•2 × 0.2 mlRosettaBlue(DE3) Competent Cells
•2 × 0.2 mlRosettaBlue(DE3)pLysS Competent Cells
•4 × 2 mlSOC Medium
•2 ngTest Plasmid
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description RosettaBlue host strains are NovaBlue derivatives that combine high transformation efficiency and with enhanced expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. | description Rosetta strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. Contains the pLacI plasmid producing extra Lac repressor. | description Rosetta host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. |
| growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension |
| biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?