Przejdź do
71087
Polimeraza DNA KOD XL
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA templates. Excellent for incorporation of deriviatized dNTPs.
Synonim(y):
Polimeraza DNA o wysokiej wierności, Polimeraza KOD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
1250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106314
NACRES:
NA.55
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
710857108671842
description
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA templates. Excellent for incorporation of deriviatized dNTPs.
description
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of DNA templates for general cloning and cDNA amplification applications.
description
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA templates for cloning and cDNA amplification applications.
description
ready-to-use solution, Ready-to-use 2X mixture, containing KOD Hot Start DNA Polymerase, two monoclonal antibodies, ultrapure deoxynucleotides, and reaction buffer with MgSO4, optimized for convenient high fidelity PCR., suitable for PCR
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)