Merck
71241-M
DNA pIEx-1 - Novagen
Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodopteraderived insect cells.
Synonim(y):
InsectDirect™ System - pIEx-1 DNA
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106610
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32039090
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Wektory pIEx są przeznaczone do klonowania i ekspresji białek na wysokim poziomie w przejściowo transfekowanych komórkach owadów pochodzących od Spodoptera. Transkrypcja jest napędzana przez pochodzący z AcNPV enhancer hr5 i natychmiastowy wczesny promotor, IE1. pIEx-1 zawiera N-końcowe sekwencje kodujące His-Tag i S-Tag oraz C-końcową sekwencję kodującą HSV-Tag. N-końcowe sekwencje kodowane przez wektor mogą być całkowicie usunięte poprzez klonowanie w miejscu PshA I i rozszczepienie białka fuzyjnego enterokinazą.
pIEx-1 jest również dostępny jako wektor Ek/LIC. Wektor Ek/LIC jest przygotowany do szybkiego klonowania kierunkowego DNA amplifikowanego metodą PCR. Używając specjalnie zaprojektowanych starterów do amplifikacji, inserty mogą być skutecznie klonowane bez potrzeby trawienia enzymami restrykcyjnymi lub ligacji.
W celu sekwencjonowania lub PCR rekombinantów w pIEx-1, należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby wybrać odpowiednie startery.
Other Notes
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym, ale nie wyłącznie, białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Legal Information
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)