Przejdź do
71289-M
5X AntigenPlus Buffer (pH 6)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106500
338,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
General description
Pretreatment of fixed tissues with an antigen retrieval buffer can dramatically improve antibody staining. For tissues and antibodies for which antigen retrieval is necessary, Novagen is pleased to introduce the AntigenPlus Buffer Set designed for antigen retrieval applications in fixed, paraffin embedded tissues. The Buffer Set consists of three different 5X AntigenPlus Buffers (pH 6, pH 7.4 and pH 10) that can be tested with the tissues of interest.
Each buffer is also available individually in 100 ml size:
5X AntigenPlus Buffer (pH 6)
5X AntigenPlus Buffer (pH 7.4)
5X AntigenPlus Buffer (pH 10)
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)