Przejdź do
71463-M
DNA pET-49b(+) - Novagen
Novagen′s pET-49b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the 220 aa schistosomal glutathione-S-transferase-Tag protein.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106602
1550,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
tag
GST tagged, His tagged, S-Tag tagged
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage temp.
−70°C
General description
Wektor pET-49b(+) jest przeznaczony do klonowania i wysokopoziomowej ekspresji białek docelowych połączonych ze schistosomalną glutationo-S-transferazą (GST-Tag) o masie 220 aa, którą można rozszczepić za pomocą proteazy 3C ludzkiego rinowirusa (HRV) (1). Schistosomalna glutationo-S-transferaza (GST) jest powszechnie stosowana jako partner fuzji podczas ekspresji białek w E. coli (2). Sekwencja GST-Tag została zgłoszona w celu zwiększenia produkcji, a w niektórych przypadkach rozpuszczalności jej partnerów fuzyjnych. Po ekspresji w rozpuszczalnej, prawidłowo sfałdowanej formie, białka fuzyjne GST-Tag mogą być oczyszczane za pomocą unieruchomionego glutationu. Delikatną elucję uzyskuje się za pomocą buforów zawierających zredukowany glutation. Ilościowe oznaczenie rozpuszczalnych fuzji GST jest również możliwe poprzez oznaczenie aktywności S-transferazy glutationowej. Dostępne są miejsca klonowania do produkcji białek fuzyjnych zawierających również rozszczepialną N-końcową sekwencję His-Tag do wykrywania i oczyszczania. Plazmid zawiera silny promotor T7lac, zoptymalizowany RBS, sekwencję kodującą miejsce cięcia proteazy HRV 3C (LeuGluValLeuPheGlnGlyPro) do usuwania N-końcowego znacznika fuzyjnego oraz wielokrotne miejsce klonowania, które zawiera miejsca enzymów restrykcyjnych występujące w wielu innych wektorach ekspresyjnych Novagen w celu ułatwienia transferu wstawki. Opcjonalna C-końcowa sekwencja kodująca S-Tag jest kompatybilna z oczyszczaniem, wykrywaniem i kwantyfikacją (3).
Wektory pET są dostarczane jako oczyszczone plazmidowe DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komercyjne wykorzystanie niniejszego produktu wymaga uzyskania licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Wykorzystanie komercyjne obejmuje między innymi (1) wykorzystanie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) wykorzystanie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym podmiotom w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu lub jego składników (lub jakichkolwiek jego pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Other Notes
1. Walker, P.A., Leong L. E.-C., Ng, P.W.P., Tan, S.H.,Waller, S., Murphy, D. and Porter, A.G. (1994) Bio/Technology12: 601-605.
2. Smith, D.B. i Johnson, K.S. (1988) Gene67, 31-40.
3. Kim, J.S. i Raines, R.T. (1993) ProteinScience2, 348-356.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)