Przejdź do
71676
Zestaw NovaTaq Hot Start Master Mix
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 reactions
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1350,00 zł
1000 reactions
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
6260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
eCl@ss:
32035490
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71086P2893P1107
description
-
description
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA templates for cloning and cDNA amplification applications.
description
Complete optimized reagent for hot-start PCR at 2X concentration
description
for High-throughput PCR of complex templates
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
lab-grade NovaTaq polymerase mix
-
-
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)