Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
125 μL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?