Przejdź do
73040BC
36 Pierścień blokujący
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
815,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
815,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73084BC73039BC79197BC
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)