Przejdź do
73060BC
Konwerter zasilania GDS Vortex Mixer dla UE
BioControl, For use with GDS Vortex Mixer, European adaptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103814
NACRES:
NC.81
eCl@ss:
32109202
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73060
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Vortex Mixer
storage temp.
room temp
Application
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Other Notes
One power converter
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73063BCHS120814HS120827
description
BioControl, For use with GDS Vortex Mixer, European adaptor
description
Particle mixer for use with Assurance® GDS PCR system
description
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set (output 12V DC)
description
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, black
compatibility
for use with GDS Vortex Mixer
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
-
compatibility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73060
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 73063
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120814
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120827
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)