Przejdź do
73065BC
GDS OTV Rotor i zestaw pierścieni blokujących
BioControl, For use with GDS OTV Insert
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116135
NACRES:
NC.81
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73065
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Application
PCR
Other Notes
  • OTV rotor
  • OTV locking ring
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)