Przejdź do
73068BC
Przewód zasilający do laptopa GDS US i ładowarka
BioControl Systems, for use with GDS laptop
Synonim(y):
GDS Laptop Power Brick US i ładowarka, Kabel do ładowania laptopa GDS US i ładowarka, Kabel zasilający do laptopa GDS US i ładowarka, Przewód zasilający do laptopa GDS do gniazdka i ładowarki w USA, Przewód zasilający i ładowarka do laptopa GDS (USA), Przewód ładowarki do laptopa, Zasilacz do laptopa GDS US i ładowarka, Zasilacz sieciowy i ładowarka do laptopa GDS, Złącze zasilania laptopa GDS US i ładowarka, Ładowarka do laptopa GDS i kabel zasilający dla USA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
eCl@ss:
32160703
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Assurance GDS®
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS laptop
storage temp.
room temp
General description
Laptop GDS jest niezbędną częścią termocyklera Assurance® GDS Rotor-Gene Q. Kabel zasilający GDS Laptop jest odpowiedni do użytku w regionie NA.
Assurance® GDS to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania patogenów w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Application
Przewód zasilający GDS Laptop Power Cord US i ładowarka są niezbędnymi akcesoriami do użytku z laptopem GDS Rotor-Gene Q dostarczanym z systemem Assurance® GDS.
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73104BC73103BC73105UKBC
description
BioControl Systems, for use with GDS laptop
description
BioControl Systems, for use with GDSlaptop
description
BioControl Systems, for use with GDSlaptop
description
BioControl Systems, for use with GDSlaptop
compatibility
for use with GDS laptop
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)