Przejdź do
73184BC
Stojak GDS PickPen II 8M
BioControl Systems, for use with GDS PickPen®
Synonim(y):
Obsługa GDS PickPen, Stojak dla GDS PickPen II 8M, Uchwyt GDS PickPen II 8M, Uchwyt PickPen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115866
NACRES:
NC.81
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen®
storage temp.
room temp
General description
Stojak GDS PickPen® II 8M to metalowy stojak odpowiedni do przechowywania ręcznego pióra GDS PickPen®, które jest przeznaczone do przenoszenia cząstek magnetycznych podczas separacji immunomagnetycznej (IMS) podczas pracy z zestawami do wykrywania patogenów Assurance® GDS. Stojak jest przeznaczony do przechowywania do trzech urządzeń.
Application
GDS PickPen® II 8M Stand to akcesorium wspierające GDS PickPen®, które zostało zaprojektowane do przytrzymywania PickPen® podczas wykrywania patogenów.
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79133BC73090BC73087BC
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen®
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl, For use with GDS
description
BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Racked
compatibility
for use with GDS PickPen®
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
BioControl, For use with GDS
compatibility
for use with PICKPEN®
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
rack of 96 tips
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73087
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)