7710-OP
Sodium Chloride
OmniPur® Grade, >=99.5%
Synonim(y):
Sodium chloride, NaCl, Halite
Wybierz wielkość
205,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
205,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Formularz
granular (Fine)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
mp
801 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
A260 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Assay: ≥99.5%
Barium (Ba): ≤0.001%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: ≤0.005%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Insoluble matter: ≤0.005%
Iodide (I): ≤0.002%
pH of a 5% solution at 25°C: 5.5-7.5
Phosphatase: none detected
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Potassium (K): ≤0.005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.003%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Ostrzeżenie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1