Przejdź do
79103BC
Uchwyt na odczynnik GDS PPMX
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
eCl@ss:
32039090
Compatibility:
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Assurance GDS®
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79180BC79185BC79106BC
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)