Przejdź do
79109BC
Pojemnik na zużyte końcówki GDS PPMX
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Synonim(y):
Jednostka utylizacji końcówek, Pojemnik na odpady, Pojemnik na odpady końcówek pipet, Pojemnik na odpady z pipetowania, Pojemnik na zużyte końcówki, Pojemnik na zużyte końcówki pipet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
eCl@ss:
32160703
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Assurance GDS®
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
General description
Pojemnik na zużyte końcówki GDS PPMX to specjalistyczny pojemnik przeznaczony do użytku z systemem GDS PickPen® PIPETMAX® (PPMX). Służy on do bezpiecznej utylizacji końcówek po ich użyciu podczas pracy z cieczami. Pojemnik na zużyte końcówki pomaga utrzymać czystość i porządek w miejscu pracy, zapewniając wyznaczone miejsce do wyrzucania zużytych końcówek, zmniejszając ryzyko zakażenia krzyżowego.
Application
Pojemnik do utylizacji końcówek GDS PPMX, akcesorium używane z systemem GDS PickPen® PIPETMAX®, jest przeznaczony przede wszystkim do bezpiecznej utylizacji końcówek podczas przenoszenia cieczy i procesów pipetowania.
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79180BC79155BC79105BC
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)