Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
21 020,00 zł
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
Quality Segment
manufacturer/tradename
Assurance GDS® PickPen, BioControl Systems 79145
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Zarządzanie protokołami, w tym importowanie, eksportowanie i usuwanie protokołów
- Uruchamianie wstępnie załadowanych protokołów Assurance® GDS
- Zgodność z LIMS
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Laptop for use with Assurance® GDS PickPen® PIPETMAX® system | description BioControl Systems, for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop | description BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System | description BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System |
| compatibility BioControl GDS | compatibility for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop | compatibility for use with GDS PickPen® PIPETMAX System | compatibility for use with GDS PickPen® PIPETMAX System |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| description For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System | description - | description - | description - |
| Quality Level EQ1 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?