Przejdź do
79199BC
PPMX Surface Pro Power Cord UK
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41121521
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
BioControl GDS
Application
PCR
Other Notes
One UK Power Cord
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)