Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 445,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OOC(CH2)4COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
211-020-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.06 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
potency
8191 mg/kg LD50, oral (Rat), >2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.81-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
215-225 °C/1013 hPa
mp
8-11 °C
transition temp
flash point 107 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.063
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.063
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adypinian dimetylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?