Przejdź do
8.00302
Kwas 4-aminomasłowy
for synthesis
Synonim(y):
GABA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-258-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
mp
200-202 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)