Przejdź do
8.00508
Palmitic acid
for synthesis
Synonim(y):
Palmitic acid, Hexadecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-312-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
271.4 °C/133 hPa
mp
61-63 °C
transition temp
flash point 206 °C
density
0.852 g/cm3 at 20 °C
bulk density
415 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Palmitic Acid in Biochemical Imaging:</strong> Research highlighted the use of palmitic acid derivatives in two-photon fluorescence imaging to investigate cellular mechanisms in abdominal aortic aneurysm, demonstrating its utility in advanced medical diagnostics and research (Liang et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 62 °C
- upper value: ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)