Przejdź do
8.00673
Stearic acid
for synthesis
Synonim(y):
Stearic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-313-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
solid
autoignition temp.
395 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
370 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
transition temp
flash point 196 °C
solubility
water: insoluble at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Green Strong Cornstalk Rind-Based Cellulose-PVA Aerogel for Oil Adsorption and Thermal Insulation: This study highlights a novel aerogel incorporating stearic acid for enhanced oil adsorption and thermal insulation properties (X Yi et al., 2024).
  • Preparation and characterization of self-aggregating micelles from stearic acid-modified burdock root polysaccharide: Focuses on the development of micelles using stearic acid, exploring their potential in food science and technology (C Zhang et al., 2024).
  • A prototype system for the removal of 137Cs from liquid radioactive waste using reverse osmosis membrane: Discusses the use of a stearic acid-modified membrane for improving radioactive waste treatment (M Shaltout et al., 2024).
  • Compatibility study of mirtazapine with several excipients used in pharmaceutical dosage forms employing thermal and non-thermal methods: Investigates interactions between stearic acid and pharmaceutical excipients, indicating possible concerns for drug formulation (D Circioban et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - Cleveland open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?