Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.33
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
204-001-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
268 °C
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat), 3555 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
254 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 118 °C
solubility
3 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCCCC)CCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Transport and Association of Ions in Lithium Battery Electrolytes Based on Glycol Ether Mixed with Halogen-Free Orthoborate Ionic Liquid: This study explores the solvent properties of glycol ethers, including diethylene glycol dibutyl ether, in enhancing the performance of lithium battery electrolytes. The findings suggest that these solvents facilitate superior ionic mobility, potentially improving battery efficiency and safety (Shah FU, et al., 2017).
- Glymes as new solvents for lipase activation and biodiesel preparation: Diethylene glycol dibutyl ether is highlighted as an effective solvent for lipase activation, which is crucial in biodiesel production. This application demonstrates the solvent′s potential in biofuel technologies, enhancing enzyme activity and stability (Tang S, et al., 2013).
- Extraction and carrier-facilitated transport of amino acids using synthetic non-cyclic receptors through bulk liquid membrane: This research indicates the utility of diethylene glycol dibutyl ether in the selective transport and extraction of amino acids across synthetic membranes, offering insights into its applications in biotechnological and pharmaceutical industries (Joshi P, et al., 2006).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol dibutyl ether
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?