Przejdź do
8.03501
1,12-dodekanodiol
for synthesis
Synonim(y):
1,12-dihydroksydodekan, glikol dodekametylenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2)12OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.33
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
227-133-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥97.5% (GC)
Form:
crystals
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
300 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
79 °C
transition temp
flash point 176 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
InChI key
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,12-dodekanodiol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
348.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)