Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(OH)C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-288-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
2127 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.98-11.8 % (v/v)
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
4-6 °C
transition temp
flash point 106 °C
solubility
0.2 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-hydroksyacetofenon do syntezy. CAS 118-93-4, wzór chemiczny 2-(OH)C₆H₄COCH₃.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.130 - 1.133
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.130 - 1.133
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-hydroksyacetofenon
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?