Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>320 °C (DIN 51794)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
sustainability
Sustainability features
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
transition temp
flash point 270 °C
solubility
500 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Average molecular mass: 3500 - 4500
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?