Przejdź do
8.08096
Bezwodnik tetrabromoftalowy
for synthesis
Synonim(y):
Tetrabromophthalic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8Br4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.70
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
211-185-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
14.67 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
271-274 °C
density
2.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1c2c(c(c(c1Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI key
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 270 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik tetrabromoftalowy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)