Przejdź do
8.08245
Triethylene glycol
for synthesis
Synonim(y):
Triethylene glycol, Triglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
220 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-953-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
285-295 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °C
potency
17000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.9-9.2 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
285-295 °C/1013 hPa
mp
-7 °C
transition temp
flash point 165 °C
density
1.123 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCCO)CCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Elucidating the Role of Reduction Kinetics in the Phase-Controlled Growth on Preformed Nanocrystal Seeds: A Case Study of Ru: This study explores the phase-controlled growth of ruthenium nanocrystals using triethylene glycol as a reducing agent, providing insights into the kinetics of nanomaterial synthesis for catalytic applications (Nguyen et al., 2024).
  • Deep Eutectic Solvents as Agents for Improving the Solubility of Edaravone: Experimental and Theoretical Considerations: This research investigates the use of deep eutectic solvents, including those formulated with triethylene glycol, to enhance the solubility of edaravone. The findings demonstrate significant improvements in drug solubility and bioavailability (Jeliński et al., 2024).
  • Probing the evaporation dynamics of semi-volatile organic compounds to reveal the thermodynamics of liquid-liquid phase separated aerosol: This study uses triethylene glycol in experiments to understand the evaporation dynamics and thermodynamics of semi-volatile organic compounds in liquid-liquid phase-separated aerosols. The research provides valuable data for atmospheric chemistry and environmental science (Choczynski et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 - 1.124
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the container type of triethylene glycol for synthesis? CAS#112-27-6, Catalogue# 808245
    1 answer
    1. This 1L and 2.5L sizes are packaged in a plastic bottle and the 25L is packaged in a plastic container.