Przejdź do
8.08384
Kwas DL-tropowy
for synthesis
Synonim(y):
DL-Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, α-Phenylhydracrylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(C6H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-465-3
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
powder
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
115-118 °C
solubility
20 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI key
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)