Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 376,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 607,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-516-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.26 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
potency
3980 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-54 % (v/v)
pH
4.0 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
-53.3 °C
transition temp
flash point 73.5 °C
solubility
130.3 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl acetoacetate can be used as a reactant to synthesize:
It can be also utilized as a reactant in the transesterification and asymmetric hydrogenation reactions to produce valuable products.
- 7-hydroxycoumarin derivatives via Pechmann condensation reaction with 1,3-dihydroxybenzene in the presence of acid catalysts.
- 2,6-disubstituted piperidine alkaloid, (−)-pinidinone via stereoselective α-aminoallylation followed by Grubbs′ olefin cross-metathesis reaction.
- Michael addition products via Michael addition reaction with chalcones and azachalcones in the presence of a base catalyst.
- α, β-unsaturated carbonyl compounds via Knoevenagel condensation reaction with glyceraldehyde acetonide in the presence of a base catalyst.
It can be also utilized as a reactant in the transesterification and asymmetric hydrogenation reactions to produce valuable products.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.030
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.030
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetoacetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
164.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?