Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4ClNaO3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.56 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
239-508-4
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
solubility
100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCl.O
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?